Principaux documents
270113
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid, fuming
ACS reagent, 30% free SO3 basis
Synonyme(s) :
Oleum
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4 · (SO3)x
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Beilstein:
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 25 °C)
Concentration
30% (free SO3)
Résidus de calcination
≤0.002%
Couleur
colorless to very light brown
Densité
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
nitrate (NO3-): ≤1 ppm
Traces de cations
As: ≤0.03 ppm
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
Chaîne SMILES 
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
Clé InChI
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter