Principaux documents
25903
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloro-1-phenylethanol
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-(−)-α-(Chloromethyl)benzenemethanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH2Cl)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.61
Beilstein:
4306747
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −48±2°, c = 2.8% in cyclohexane
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.550
n20/D 1.552 (lit.)
Densité
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
Clé InChI
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
Autres remarques
Chiral building block, used for the preparation of R(+)-phenyl-oxirane
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
E.J. Corey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2861-2861 (1988)