258121
Acide nitrique
ACS reagent, ≥90.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
1.3 (vs air)
Pression de vapeur
6.6 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Description
dilution test passes test
Pureté
≥90.0%
Forme
liquid
Résidus de calcination
≤0.002%
Point d'ébullition
120.5 °C (lit.)
Densité
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.7 ppm
dissolved oxides: ≤0.1% (as N2O3)
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
Traces de cations
As: ≤0.3 ppm
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?