Principaux documents
24590
Seringue Hamilton®, GASTIGHT® série 1000, LTN Pt.5 (aiguille fixe avec port latéral)
1005LTN, volume 5 mL, needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Matériaux
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Taille de l'aiguille
22 ga (cone tip, side-port)
Caractéristiques
needle type LTN (fixed)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81543
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
5 mL
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.