24586
Seringues Hamilton® GASTIGHT®, série 1700
1702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE plunger tip
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Taille de l'aiguille
22s ga (side-port)
Description
Gastight®
Caractéristiques
needle type N (cemented)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80239
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
25 μL
Catégories apparentées
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.