Principaux documents
24233-M
Sigma-Aldrich
Dichlorométhane
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC)
Synonyme(s) :
chlorure de méthylène, Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Beilstein:
1730800
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., NF
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Contient
~25 mg/L amylene as stabilizer
Limite d'explosivité
22 %
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
residual solvents, complies
≤0.0001% free chlorine (Cl)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.01% carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% trichloromethane (GC)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2.0% ethanol (GC)
Résidus d'évap.
≤0.002%
Indice de réfraction
n20/D 1.423-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
pb
39.8-40 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.318-1.322 g/mL at 25 °C
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0003%
Adéquation
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le dichlorométhane a été testé comme milieu solvant pour le complexe oxyde de chrome (VI)-dipyridine. Sa solubilité a été estimée à 12,5 g/100 ml.[1] Des investigations ont été menées sur le rôle de la quantité de la charge en TiO2 sur un support de charbon actif lors de sa photodécomposition.[2]
Application
Le dichlorométhane peut être utilisé comme solvant pour la préparation de solutions mères de caroténoïdes.[3] Il peut être utilisé comme solvant pour la synthèse de films minces en polylactide (PLA).[4]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
R Re et al.
Free radical biology & medicine, 26(9-10), 1231-1237 (1999-06-25)
A method for the screening of antioxidant activity is reported as a decolorization assay applicable to both lipophilic and hydrophilic antioxidants, including flavonoids, hydroxycinnamates, carotenoids, and plasma antioxidants. The pre-formed radical monocation of 2,2'-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS*+) is generated by oxidation
V Melissinaki et al.
Biofabrication, 3(4), 045005-045005 (2011-09-21)
This study reports on the production of high-resolution 3D structures of polylactide-based materials via multi-photon polymerization and explores their use as neural tissue engineering scaffolds. To achieve this, a liquid polylactide resin was synthesized in house and rendered photocurable via