21120
Calcium citrate tribasic tetrahydrate
≥98.0% (calc. on dry substance, KT)
Synonyme(s) :
Citric acid calcium salt, Tricalcium dicitrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (calc. on dry substance, KT)
Forme
powder
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
Traces de cations
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
O.O.O.O.OC1(CC(=O)O[Ca]OC(=O)C1)C(=O)O[Ca]OC(=O)C2(O)CC(=O)O[Ca]OC(=O)C2
InChI
1S/2C6H8O7.3Ca.4H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;;3*+2;;;;/p-6
Clé InChI
LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable