Documents
18960
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,4-Butylene glycol, Tetramethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2)4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
Numéro Beilstein :
1633445
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.446
Point d'ébullition
230 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Densité
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
273.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
134 °C - closed cup