18280
3-Bromopyridine
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
n20/D 1.571
pb
173 °C (lit.)
Densité
1.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1cccnc1
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
Clé InChI
NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup