182621
Poly(vinyl chloride)
analytical standard, average Mw 85,000 (Typical), average Mn 40,000 (Typical)
Synonyme(s) :
PVC
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
average Mn 40,000 (Typical)
average Mw 85,000 (Typical)
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Densité
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
Clé InChI
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?