The particle size is not determined for this product. It is listed and has a specification of 'white powder'.
389293
Poly(vinyl chloride)
average Mw ~43,000, average Mn ~22,000
Synonyme(s) :
PVC
64,50 $
About This Item
64,50 $
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~22,000
average Mw ~43,000
Viscosité inhérente
0.51 dL/g(lit.)
Densité
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
Clé InChI
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
what is the particle size?