16557
3-Hexanone
analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl propyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.400 (lit.)
Point d'ébullition
123 °C (lit.)
Densité
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C