15785
(−)-Menthol
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98.0-102.0%
Synonyme(s) :
5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)cyclohexanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Niveau de qualité
Pureté
98.0-102.0%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −48 to −51°, c = 10% in ethanol
Impuretés
acidity or alcalinity, complies
related subst., complies
≤0.05% non-volatile matter
Pf
41-44 °C
Adéquation
in accordance for appearance of solution
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clé InChI
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Description générale
Application
- chiral enantiopure 2-(1-hydroxyalkyl)pyridines, which can react with phosphorus oxychloride to form C3-symmetric tripodal ligands
- menthylphosphorodichioridite, a chiral derivatizing agent for the determination of enantiomeric purity of chiral diols or diamines by 31P NMR spectroscopy
- (2R,4S)-2,3,4,5-tetrahydro-2-(-)-menthyloxy-2-methyl-4-phenylpyrano-[3,2-c]-benzopyran-5-one, an intermediate to prepare a warfarin analog
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?