14239
2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1,4-dione
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Oxoisophorone, Cétoisophorone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.489-1.493
n20/D 1.491 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
92-94 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
26-28 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3
Clé InChI
AYJXHIDNNLJQDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1