14190
Succinonitrile
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,2-Dicyanoethane, Butanedinitrile
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
solid
Point d'ébullition
265-267 °C (lit.)
Pf
50-54 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 130 g/L
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#CCCC#N
InChI
1S/C4H4N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H2
Clé InChI
IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?