Principaux documents
12926
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) oxide
purum, ≥70% Co basis, black
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Co2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.86
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
purum
Essai
≥70% Co basis
Forme
powder
Couleur
black
Traces de cations
Fe: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤3000 mg/kg
Pb: ≤200 mg/kg
Chaîne SMILES 
O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/2Co.3O
Clé InChI
UPWOEMHINGJHOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kinetics and reaction stoichiometry in the reductive dissolution of manganese (IV) dioxide and Co (III) oxide by hydroquinone.
Stone AT and Ulrich H-J.
Journal of Colloid and Interface Science, 132(2), 509-522 (1989)
Wet oxidation of oxygen-and nitrogen-containing organic compounds catalyzed by cobalt (III) oxide.
Ito MM, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28(7), 894-899 (1989)