Documents
343153
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) oxide
−325 mesh
Synonyme(s) :
Cobaltous oxide
About This Item
Formule linéaire :
CoO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Taille des particules
−325 mesh
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O=[Co]
InChI
1S/Co.O
Clé InChI
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.