12806
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
≥97.0% (N), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(benzotriazol-1-yl)uronium tetrafluoroborate, TBTU
About This Item
Produits recommandés
product name
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate, ≥97.0% (N)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (N)
Forme
solid
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CN(C)\C(On1nnc2ccccc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H16N5O.BF4/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?