12070
Benzamide
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Benzoic acid amide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Pf
125-128 °C (lit.)
125-128 °C
Solubilité
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
Clé InChI
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
180 °C - closed cup