Principaux documents
10979
Supelco
Polyvinyl alcohol mounting medium with NPG, antifading
pH 8.5-8.9
Synonyme(s) :
PVA-NPG
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Indice de réfraction
n20/D 1.378
pH
8.5-8.9
Densité
1.08 g/mL at 20 °C
Adéquation
in accordance for application
Température de stockage
2-8°C
Forme physique
Aqueous solution containing tris(hydroxymethyl)aminomethane, tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, polyvinyl alcohol 22000, glycerol, and propyl gallate
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves