Key Documents
09996
Sigma-Aldrich
Zonyl® FS-300 fluorosurfactant
~40% solids in H2O
About This Item
Formule linéaire :
RfCH2CH2O(CH2CH2O)xH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Description
non-ionic
Concentration
~40% solids in H2O
Densité
1.10 g/mL±0.05 g/mL at 20 °C
Informations légales
Zonyl is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves