Principaux documents
09928
Sigma-Aldrich
1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro Beilstein :
8832105
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder with small lumps
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white to faintly beige
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-4-6(5-10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable