Principaux documents
09795
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Phe-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid, Fmoc-L-β-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.43
Beilstein:
7982022
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white to faint beige
Pf
180-184 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)14-22(16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m1/s1
Clé InChI
PTSLRPMRTOVHAB-JOCHJYFZSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable