Documents
09659
Sigma-Aldrich
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(±)-Trimethyl-Boc-α-phosphonoglycinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.24
Numéro Beilstein :
4296364
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Couleur
colorless to white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC
InChI
1S/C10H20NO7P/c1-10(2,3)18-9(13)11-7(8(12)15-4)19(14,16-5)17-6/h7H,1-6H3,(H,11,13)
Clé InChI
LJHAPRKTPAREGO-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Wittig-Horner reagent for preparing (Z)-Boc-protected dehydroamino acid derivatives; and saturated, unnatural amino acids by subsequent asymmetric hydrogenation.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
K.B. Jorgensen et al.
Tetrahedron, 55, 10527-10527 (1999)
U. Schmidt et al.
Synthesis, 1025-1025 (1992)
U. Schmidt et al.
Synthesis, 487-487 (1992)