Key Documents
09222
Sigma-Aldrich
(S)-2-Amino-1-phenylethanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(S)-α-(Aminomethyl)benzyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro Beilstein :
2412760
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +43±2°, c = 2% in ethanol
Chaîne SMILES 
NC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
Clé InChI
ULSIYEODSMZIPX-MRVPVSSYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges