08973
Fenthion-(S-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
O,O′-Dimethyl O′′-[3-methyl-4-(methyl-d3-thio)phenyl] thiophosphate, Fenthion-d3
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(OP(OC)(OC)=S)=CC=C1SC([2H])([2H])[2H]
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable