33452
Parathion-diethyl-d10
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
O,O-Diethyl-d10 O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Changement de masse
M+10
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14NO5PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clé InChI
LCCNCVORNKJIRZ-MWUKXHIBSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?