920428
Methoxypolyethylene glycol
average MN 1,000 (by NMR), glycol propyl amine, methoxy
Synonyme(s) :
PEG amine, Poly(ethylene) glycol amine, Polyethylene glycol, mPEG NH2, mPEG amine
About This Item
Produits recommandés
product name
Methoxypolyethylene glycol propyl amine 1,000,
Forme
semisolid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 1,000 (by NMR)
Couleur
white to off-white
Extrémité Ω
amine
Extrémité α
methoxy
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable