Principaux documents
07849
Supelco
Norquetiapine
analytical standard
Synonyme(s) :
11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, N-Desalkylquetiapine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H17N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.40
Beilstein:
1223426
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1(N2CCNCC2)=NC(C=CC=C3)=C3SC4=C1C=CC=C4
InChI
1S/C17H17N3S/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15/h1-8,18H,9-12H2
Clé InChI
JLOAJISUHPIQOX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable