06154
Aluminum standard for AAS
analytical standard, traceable to BAM
Synonyme(s) :
Aluminum chloride solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
1.0 g/L Al in hydrochloric acid
Technique(s)
AAS: suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Chaîne SMILES
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Application
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves