Principaux documents
05983
Sigma-Aldrich
O-Allylhydroxylamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
O-(2-Propenyl)hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2ONH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.55
Beilstein:
3552394
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (AT)
Pf
~170 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
Cl.NOCC=C
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-2-3-5-4;/h2H,1,3-4H2;1H
Clé InChI
XIQUJVRFXPBMHS-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Useful intermediate; e.g. cyclization of O-allyloximes to give pyridines
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J. Koyama et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 2601-2601 (1983)
T. Kusumi et al.
Synthesis, 221-221 (1979)
H. Irie et al.
Heterocycles, 12, 771-771 (1979)