05828
Isopropyl 4-hydroxybenzoate
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl paraben
120,00 $
About This Item
120,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OC(C)C)C1=CC=C(O)C=C1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3
Clé InChI
CMHMMKSPYOOVGI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable