Principaux documents
05334
Sigma-Aldrich
7-Aminoindole
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(Indol-7-yl)amine, 7-Indolylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Pf
96-100 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H,9H2
Clé InChI
WTFWZOSMUGZKNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Fluorescent anion receptors and sensors
  • Sulfate receptors
  • Protein Kinase C θ (PKCθ) inhibitors
  • Factor Xa Inhibitors
  • Aurora kinase inhibitor
  • Antagonist of Mineralocorticoid Receptor
  • Potent histone deacetylase (HDAC) inhibitors
  • TRPV1 antagonists
  • Derivatives of N-(7-indolyl)benzenesulfonamide as cell cycle inhibitors
Attention
may discolor to brown on storage
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable