Unfortunately, the pore volume is not determined. The surface area by BET is 900 m²/g.
05112
Activated charcoal
suitable for GC
Synonyme(s) :
Charcoal activated
341,00 $
About This Item
341,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
granular
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Technique(s)
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
Carbon
Groupe de la matrice active
carbon
Taille des particules
0.3-0.5 mm
Pf
3550 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.4‑0.5 g/cm3
Technique de séparation
reversed phase
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the typical pore volume for this activated carbon?