Principaux documents
1.02183
Supelco
Charcoal activated
pure
Synonyme(s) :
Charcoal activated
1 KG
185,00 $
1021839015
877,00 $
17.5 KG
1 290,00 $
185,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
185,00 $
1021839015
877,00 $
17.5 KG
1 290,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
12.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101522
Numéro de classement CE :
231-153-3
Nomenclature NACRES :
NB.21
185,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Superficie
800-1500 m2/g
Impuretés
≤10% HNO3 solubles
Résidus de calcination
≤10% (600 °C)
Perte
≤10% loss on drying
Pf
3550 °C
Masse volumique apparente
150‑440 kg/m3
Traces de cations
Fe: ≤1000 ppm
Zn: ≤200 ppm
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Substances soluble in nitric acid: ≤ 10 %
Fe (Iron): ≤ 1000 ppm
Zn (Zinc): ≤ 200 ppm
n-Hexane adsorption: ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C): ≤ 10 %
Loss on drying: ≤ 10 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. What is the production technique for this material? Acid treatment with HNO3?
    1 answer
    1. This product is manufactured by the coking of natural beechwood. The activation process is considered proprietary.