04630590
Sabinene hydrate
primary reference standard
Synonyme(s) :
4-Thujanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@]12CCC(C)(O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m0/s1
Clé InChI
KXSDPILWMGFJMM-IVZWLZJFSA-N
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable