700300P
Avanti
Farnesyl pyrophosphate, ammonium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl pyrophosphate, ammonium salt
349,00 $
About This Item
349,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=P(OP([NH2+][O-])([O-])=O)(OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)[NH2+][O-].[NH4+]
InChI
1S/C15H30N2O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-23-26(22,17-19)24-25(20,21)16-18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12,16-17H2,1-4H3,(H,20,21);1H3/b14-9+,15-11+;
Clé InChI
VDRMCXLPAVFNBU-NDHHSALASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable