04500
4-Ethylmorpholine
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
N-Ethylmorpholine
83,50 $
About This Item
83,50 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Impuretés
≤3% 4-methylmorpholine
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.442
pb
139 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Densité
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
Clé InChI
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter