Principaux documents
04285
Sigma-Aldrich
Dimethyl ethylmalonate
≥97.0%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(COOCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Beilstein:
1769537
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.418
pb
188-190 °C (lit.)
Densité
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCC(C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-5(6(8)10-2)7(9)11-3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
XGRMVENQJLQMLT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter