Principaux documents
03769
Sigma-Aldrich
L-β-Homophenylalanine hydrochloride
≥98.0%
Synonyme(s) :
(S)-3-Amino-4-phenylbutyric acid hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.68
Beilstein:
8083915
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to faint beige
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c11-9(7-10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H/t9-;/m0./s1
Clé InChI
MQTMGKGSJOPWJW-FVGYRXGTSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable