Principaux documents
03689
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Glu(OtBu)-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-L-β-glutamic acid 5-tert-butyl ester, Fmoc-L-β-homoaspartic acid 5-tert-butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H27NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.47
Beilstein:
7952342
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)13-15(12-21(26)27)25-23(29)30-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)/t15-/m1/s1
Clé InChI
XXXSUGLINJXRGT-OAHLLOKOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable