Documents
07697
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H27NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +4.5±1, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
86-96 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m1/s1
Clé InChI
OTKXCALUHMPIGM-HXUWFJFHSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)