Principaux documents
02665
Supelco
Plaques CCM recouvertes d′oxyde d′aluminium
aluminum oxide matrix, binder, Organic, fluorescent indicator: no, L × W 20 cm × 20 cm
Synonyme(s) :
Analtech TLC Uniplates: matrice Alumine
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110504
Nomenclature NACRES :
NC.07
Matériaux
alumina matrix
aluminum oxide matrix
glass support
glass support
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic
fluorescent indicator: no
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Taille
250 μm
Taille des particules
11.0-14.0 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Description générale
Produites en utilisant une "bouillie" contenant un hémi-hydrate de sulfate de calcium comme liant
Autres remarques
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
105713
Informations légales
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable