Documents
02554
Supelco
Fluorescence indicator green 254 nm
suitable for thin layer chromatography (TLC)
Synonyme(s) :
Zinc silicate, manganese-doped
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Fluorescence
(shows a green fluorescence when illuminated with UV light (254 nm))
Chaîne SMILES 
[Zn++].[Zn++].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
Clé InChI
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)