Principaux documents
00790
Sigma-Aldrich
Acetophenone
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Methyl phenyl ketone
250 ML
124,00 $
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
124,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Beilstein:
605842
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39023804
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1058 °F
Impuretés
≤0.02% free acid (as CH3COOH)
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.534 (lit.)
n20/D 1.535
pb
202 °C (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Température de transition
solidification point 19-20 °C
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acetophenone (Methyl phenyl ketone) is an alkyl phenyl ketone. Its triplet absorption spectra in non-polar solvents has been evaluated by nanosecond laser photolysis.[1] Photoreduction of acetophenone has been investigated.[2] N-chelate ligands based on chiral oxazolines catalyzed enantioselective hydrosilylation of acetophenone with α-naphtylphenylsilane has been reported.[3] Intersystem crossing of aromatic aldehydes and ketones (benzaldehyde, acetophenone and benzophenone) has been studied.[4] Rhodium(I) complexes containing optically active 2-(2′-pyridyl)pyridines efficiently catalyzes the reduction of acetophenone.[5]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Optically active nitrogen ligans: III. Enantioface-discriminating transfer hydrogenation of acetophenone catalyzed by rhodium (I) complexes with chiral 2-(2'-pyridyl) pyridines.
Botteghi C, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 304(1), 217-225 (1986)
Comment on "closing the loop on bond selective chemistry using tailored strong field laser pulses".
Xin Zhu et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(17), 5264-5266 (2009-04-24)
Effects of solvent and substituents on the absorption spectra of triplet acetophenone and the acetophenone ketyl radical studied by nanosecond laser photolysis.
Lutz H, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 77(14), 1758-1762 (1973)
Ohmori N, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 92(5), 1086-1093 (1988)
Photoreduction of acetophenone and substituted acetophenones.
Yang N-C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 89(21), 5466-5468 (1967)