Principaux documents
0020-BM
Sigma-Aldrich
6-suSiaLex-C3-biot
0.5 MG
1 750,00 $
1 750,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.5 MG
1 750,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
1 750,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conjugué
biotin conjugate
Gamme de produits
BM-Series
Essai
95% (H-NMR)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
1341.3 Da
Fabricant/nom de marque
GlycoNZ
Ampleur du marquage
20 mol% Biotin ligand density
Technique(s)
glycol-bead construction: suitable
glycol-surface construction: suitable
microarray: suitable
probe type
tetrasaccharide
probe presentation
monomeric
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
BM-Series: Biotinylated Monomeric Probes
These glycoconjugate probes have an elongated spacer giving them the possibility to bind avidin or streptavidin. The biotin fragment is hydrophobic enough to permit the probes to be adsorbed on SepPack C18 cartridges from aqueous solutions, and to be eluted by methanol, similarly to glycosides bearing a “Lemieux-type” space. The spacer is the normal spacer of the ligand plus the spacer of the biotin label –CO(CH2)5NH–.
Application
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable