40-4001
Methyl orange-xylene cyanole FF solution
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Adéquation
for titration
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable