30-2501
Tin(II) chloride dihydrate
suitable for determination of toxic metals, ≥96.0%
Synonyme(s) :
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥96.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: tin
Disponibilité
available only in Japan
pb
652 °C (lit.)
Pf
37-38 °C (dec.) (lit.)
Adéquation
suitable for determination of toxic metals
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable