Principaux documents
28-4730
Sigma-Aldrich
Somogyi′s copper reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Qualité
SAJ special grade
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable