Principaux documents
28-3530
Sigma-Aldrich
Sodium orthosilicate hydrate
CP
About This Item
Formule linéaire :
2Na2O · SiO2
Poids moléculaire :
184.04 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352300
Qualité:
CP
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
CP
Disponibilité
available only in Japan